Merck
41710
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyltridecylamine
≥97.0%
Synonim(y):
1-(Dimethylamino)tridecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.43
Beilstein:
2234660
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439
tw
64-65 °C/0.15 mmHg (lit.)
gęstość
0.792 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C15H33N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)3/h4-15H2,1-3H3
Klucz InChI
ADXNPXDFKKWVGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethyltridecylamine is a tertiary amine. Its 7-oxabicyclo[2.2.l]heptane- 2,3-dicarboxylic acid salt (endothall) in combination with pyrazon has been used as major herbicide to control annual weeds in sugar beets.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weed control in sugarbeets with herbicides and cultivation.
Wicks GA and Anderson FNI.
Weed Sci., 17(4), 456-459 (1969)