Merck
416681
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
Synonim(y):
Bis(cyclopentadienyl)di(triflato)titanium, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene ditriflate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10F6O6S2Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Ti++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.2CHF3O3S.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
ARUXRBUQJOYABI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Transesterification
  • Stereoselective carbonyl-ene cyclization reactions
  • Sakurai reactions
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
Reactant for synthesis of heterobimetallic bridging dinitrogen complexes
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)