Merck
415944
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-methoxyacetophenone hydrochloride
90%, technical
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4C(O)CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
90%
Formularz
powder
mp
190-193 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ketone
ciąg SMILES
Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)CN
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
FZVYWBMMOSHMRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek 2-amino-4′-metoksyacetofenonu jest organicznym blokiem budulcowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meredith C Henderson et al.
Molecular cancer therapeutics, 8(1), 36-44 (2009-01-14)
Pancreatic carcinoma is the fourth leading cause of death from cancer. Novel targets and therapeutic options are needed to aid in the treatment of pancreatic cancer. The compound UA62784 is a novel fluorenone with inhibitory activity against the centromere protein
Arthur Y Shaw et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 331(2), 636-647 (2009-08-07)
A series of diaryl- and fluorenone-based analogs of the lead compound UA-62784 [4-(5-(4-methoxyphenyl)oxazol-2-yl)-9H-fluoren-9-one] was synthesized with the intention of improving upon the selective cytotoxicity of UA-62784 against human pancreatic cancer cell lines with a deletion of the tumor suppressor gene