Merck
411620
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
4 wt. % in H2O
Synonim(y):
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Wzór liniowy:
H2Cl6Ir · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.95 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Postać
liquid
stężenie
4 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
2-2.2% Ir
mp
65 °C (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
Klucz InChI
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Cechy i korzyści
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)