Merck
409235
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-(trimethylsilyloxy)-1-propene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHOSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
114-116 °C/650 mmHg (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16OSi/c1-7(2)6-8-9(3,4)5/h6H,1-5H3
Klucz InChI
KZVPFSJPLBOVLO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methyl-1-(trimethylsilyloxy)-1-propene is an enol ether.
Zastosowanie
2-Methyl-1-(trimethylsilyloxy)-1-propene may be used as reagent in the direct conversion of α-amino acids into β-amino aldehydes.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Nassi et al.
Mutation research, 198(1), 53-60 (1988-03-01)
Generation of triplet ketones, either chemically through thermal decomposition of 3-hydroxymethyl-3,4,4-trimethyl-1,2-dioxetane and 3-[N-(pyridino)carbamoyl]methyl-3,4,4-trimethyl-1,2-dioxetane++ + or enzymatically via the aerobic oxidation of isobutyraldehyde trimethylsilyl enol ether catalyzed by horse-radish peroxidase, triggers the SOS function sfiA in E. coli. Although the observed
Carlos J Saavedra et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(22), 4448-4461 (2012-05-05)
A direct method for the transformation of α-amino acids into β-amino aldehydes was developed, and applied to the modification of the C-terminal residue of peptides. The method takes place in good yields and under mild conditions. The application of this
G Cilento et al.
Toxicology letters, 67(1-3), 17-28 (1993-04-01)
Selected enzymatic systems can efficiently produce a product in the electronically excited triplet state. Earlier, only the formation of electronically excited singlet species was known. The formation of triplet species has been demonstrated with both normal substrates/metabolites and with xenobiotics