Merck
408891
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
tw
179 °C (lit.)
gęstość
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide undergoes the Friedel-Crafts polymerization in the presence of aluminum chloride catalyst to afford the polymer.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)