Przejdź do zawartości
408085
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(I)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
219-221 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid, iodo
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(I)c1
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
MKJBJYCBKXPQSY-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Bromo-5-iodobenzoic acid (BrIBA) is a halogen substituted carboxylic acid.
Application
3-Bromo-5-iodobenzoic acid may be used in the preparation of the following:
  • Phenyl(3-bromo-5-iodo)benzoate.
  • As starting reagent for the large-scale synthesis of the thromboxane receptor antagonist 3-{3-[2-(4-chlorobenzenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionic acid, via regioselective Heck cross-coupling reaction.
  • Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate.
  • 3-Bromo-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoic acid, via Sonogashira coupling reaction.
  • Trifluoroacetophenone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)