For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
537403
2-(Methacryloyloxy)ethyl acetoacetate
95%, contains BHT as stabilizer
Synonim(y):
AAEM, (2-Acetoacetoxy)ethyl methacrylate, Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
Wybierz wielkość
240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
240,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
zawiera
BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
methacrylate
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
Klucz InChI
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?