Merck
408026
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
95-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
Klucz InChI
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3