Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
165-170 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?