Merck
407690
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(benzyloxy)carbamate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2ONHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
45-47 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NOCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-15-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
MZNBNPWFHGWAGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-(benzyloksy)karbaminian tert-butylu(benzyloksykarbaminiantert-butylu), chroniona hydroksyloamina,[1] jest N-alkilo-N-benzyloksykarbaminianem.[2] Opisano jego reakcję krzyżowego sprzęgania C-N z ditriflatem fluoresceiny.[1] Uczestniczy on w łatwej wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji z różnymi nukleofilami węglowymi w celu uzyskania funkcjonalizowanych 5- i 6-członowych chronionych cyklicznych kwasów hydroksamowych.[2]
Zastosowanie
N-(benzyloksy)karbaminian tert-butylu został użyty do przygotowania siedmioczłonowych cyklicznych kwasów hydroksamowych.[2] Może być stosowany w syntezie 2-(N-formylo-N-hydroksyamino) etylofosfonianu (IPP).[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of rhodamines from fluoresceins using Pd-catalyzed C-N cross-coupling.
Grimm JB and Lavis LD.
Organic Letters, 13(24), 6354-6357 (2011)
Yuan Liu et al.
Tetrahedron, 67(12), 2206-2214 (2011-04-19)
N-Alkyl-N-benzyloxy carbamates, 2, undergo facile intramolecular cyclization with a variety of carbon nucleophiles to give functionalized 5- and 6-membered protected cyclic hydroxamic acids, 3, in good to excellent yields. This method can be extended to prepare seven-membered cyclic hydroxamic acids
I Kursula et al.
European journal of biochemistry, 268(19), 5189-5196 (2001-10-09)
The crystal structure of leishmania triosephosphate isomerase (TIM) complexed with 2-(N-formyl-N-hydroxy)-aminoethyl phosphonate (IPP) highlights the importance of Asn11 for binding and catalysis. IPP is an analogue of the substrate D-glyceraldehyde-3-phosphate, and it is observed to bind with its aldehyde oxygen