Merck
323276
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
99%
Synonim(y):
N-Z-Hydroxylamine, Benzyl N-hydroxycarbamate
Wybierz wielkość
5 G
185,00 zł
25 G
376,00 zł
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
185,00 zł
25 G
376,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCONHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Beilstein:
1074034
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
65-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
ONC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danuta Gillner et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(22), 6350-6352 (2009-10-14)
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase (DapE) is a critical bacterial enzyme for the construction of the bacterial cell wall. A screen biased toward compounds containing zinc-binding groups (ZBG's) including thiols, carboxylic acids, boronic acids, phosphonates and hydroxamates has delivered a