Merck
407526
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol diacrylate monostearate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CO2CH2C(CH2O2CCH=CH2)2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
zawiera
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp
29-31 °C (lit.)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C29H50O7/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-28(33)36-25-29(22-30,23-34-26(31)5-2)24-35-27(32)6-3/h5-6,30H,2-4,7-25H2,1H3
Klucz InChI
UXRNWUYCCQFHIH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Schwabe et al.
International journal of pharmaceutics, 526(1-2), 178-187 (2017-05-01)
RNA interference (RNAi) is a promising technique to treat severe diseases on a pre-protein level. We and others postulate that the release of nanoparticle-complexed small interfering RNA (siRNA) from implanted biomaterials could provide structural support for tissue repair, combined with