Product 482196 is a random co-polymer.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 717,00 zł |
Informacje o tej pozycji
717,00 zł
mol wt
average Mn ~950
Quality Segment
composition
methylhydrosiloxane, 50 mol %
refractive index
n20/D 1.401
viscosity
12 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| viscosity 12 cSt(lit.) | viscosity ~260 cSt(lit.) | viscosity 75 cSt(lit.) | viscosity ~3 cSt(lit.) |
| refractive index n20/D 1.401 | refractive index n20/D 1.405 | refractive index n20/D 1.451 | refractive index n20/D 1.391 (lit.) |
| density 0.99 g/mL at 25 °C | density 0.97 g/mL at 25 °C | density 1.06 g/mL at 25 °C | density 0.85 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mol wt average Mn ~950 | mol wt average Mn ~13,000 | mol wt - | mol wt average Mn ~390 |
| bp >93 °C (lit.) | bp >93 °C (lit.) | bp - | bp >177 °C (lit.) |
| composition methylhydrosiloxane, 50 mol % | composition methylhydrosiloxane, 3-4 mol % | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.1 °F - closed cup
flash_point_c
65.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is product 482196 a random copolymer or a block copolymer?
1 answer-
Helpful?
-
![Poly[dimethylsiloxane-co-[3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl]methylsiloxane] viscosity 75 cSt (lit.)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/142/744/ce645067-4d95-4655-9be5-fbd480b436c7/640/ce645067-4d95-4655-9be5-fbd480b436c7.png)