Merck
432407
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 17 wt. %
Synonim(y):
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
Wybierz wielkość
500 G
346,00 zł
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
346,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
beads
wskaźnik szybkości płynięcia
106 g/10 min (200°C/5.0kg)
masa cząsteczkowa
Mn 1,900
zawiera
phenolic as antioxidant
skład
styrene, 17 wt. %
twardość
32 (Shore A)
lepkość
5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
rozpuszczalność
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C
Wydłużenie
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
ciąg SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Cechy i korzyści
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
Postać fizyczna
Thermoplastic elastomer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph D Sandt et al.
Advanced healthcare materials, 7(15), e1800293-e1800293 (2018-05-29)
Medical textiles are widely used to exert pressure on human tissues during treatment of post-surgical hematoma, burn-related wounds, chronic venous ulceration, and other maladies. However, the inability to dynamically sense and adjust the applied pressure often leads to suboptimal pressure