Merck
407089
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(Br)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
bp
95 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-bromo-3-fluorotoluen (1-bromo-2-fluoro-4-metylobenzen) jest arylowym fluorowanym blokiem budulcowym. Opisano syntezę 4-bromo-3-fluorotoluenu z o-nitro-p-toluidyny(Fast Red Base GL), poprzez reakcję diazo w wysokiej temperaturze, reakcję Sandmeyera, redukcję i reakcję Schiemanna.[1] Określono jego gęstość i współczynnik załamania światła.[2]
Zastosowanie
4-bromo-3-fluorotoluen może być stosowany do otrzymywania 1-(4-cyjano-3-fluorobenzylo)-5-imidazolekarboksyaldehydu[3] i 1-bromo-4-bromometylo-2-fluorobenzenu.[4][5]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 91-91 (2015)
SYNTHESIS OF 4-CHLORO-3-FLUOROTOLUENE AND 4-BROMO-3-FLUOROTOLUENE [J].
Tao ZHXXJ.
Speciality Petrochemicals, 1, 014-014 (2007)
J M Bergman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(11), 1411-1415 (2001-05-30)
A series of aryloxy substituted piperazinones with dual farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase-I inhibitory activity was prepared. These compounds were found to have potent inhibitory activity in vitro and are promising agents for the inhibition of Ki-Ras signaling.
Ilaria Peretto et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5705-5720 (2005-09-02)
Flurbiprofen, a nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID), has been recently described to selectively inhibit beta-amyloid(1)(-)(42) (Abeta42) secretion, the most toxic component of the senile plaques present in the brain of Alzheimer patients. The use of this NSAID in Alzheimer's disease (AD)
Isaac T Schiefer et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(7), 2293-2306 (2011-03-17)
Poor blood-brain barrier penetration of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has been blamed for the failure of the selective amyloid lowering agent (SALA) R-flurbiprofen in phase 3 clinical trials for Alzheimer's disease (AD). NO-donor NSAIDs (NO-NSAIDs) provide an alternative, gastric-sparing approach