Merck
406058
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-6-metoksybenzonitryl (FMBN) jest fluorowanym organicznym blokiem budulcowym stosowanym w syntezie organicznej. Zbadano strukturę molekularną i widma wibracyjne FMBN.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vibrational spectra and electrostatic potential surface of 2-fluoro-6-methoxybenzonitrile based on quantum chemical calculations.
Murugan M, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(7), 3400-3413 (2012)