Merck
406031
Sigma-Aldrich
1-(Diphenylmethyl)azetidine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
109-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H17N/c1-3-8-14(9-4-1)16(17-12-7-13-17)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16H,7,12-13H2
Klucz InChI
AZHWVHNIAGJINK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(Diphenylmethyl)azetidine is a N-containing heterocyclic building block.
Zastosowanie
1-(Diphenylmethyl)azetidine may be used in the preparation of monofunctional poly(tetrahydrofuran), (poly(THF)), having a 1-(diphenylmethyl)azetidinium end group.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tailored synthesis of branched polymers with poly (tetrahydrofuran) having an azetidinium salt end group.
Oike H, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 768-768 (1999)