Merck
405957
Sigma-Aldrich
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) phosphite
98%
Synonim(y):
Tris(2H-perfluoro-2-propyl) phosphite
Wybierz wielkość
1 G
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CF3)2CHO]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.06
Beilstein:
2315565
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.300 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
gęstość
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(OP(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F18O3P/c10-4(11,12)1(5(13,14)15)28-31(29-2(6(16,17)18)7(19,20)21)30-3(8(22,23)24)9(25,26)27/h1-3H
Klucz InChI
MJOVEPJSFHDSOJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tris(1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-propylo) fosforyn (tris(1,1,1,3,3,3-heksafluoroizopropylo) fosforyn) jest sterycznie utrudnionym, słabo σ-donującym i silnie π-akceptującym ligandem.[1] Można go otrzymać w reakcji soli litowej 1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-propoksydu z PCl3.[2] Reaguje z nukleozydami, tworząc jednostki 3′-bis(1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-propylo) fosforynu dezoksyrybonukleozydu.[3]
Zastosowanie
Tris(1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-propylo) fosforyn (tris(1,1,1,3,3,3-heksafluoroizopropylo) fosforyn) może być stosowany w następujących procesach:
  • Przygotowanie nowych czynników fosfonylujących i sprzęgających do syntezy oligodeoksyrybonukleotydów.[2]
  • Przygotowanie nukleozydowych jednostek H-fosfonianowych.[4]
  • Synteza tetrakis(1,1,1,3,3,3-heksafluoroizopropoksy)(fenylotio)fosforanu w reakcji z benzenosulfenianem 1,1,1,3,3,3-heksafluoroizopropylu.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and nuclear magnetic resonance studies of pentacoordinated phosphorus compounds containing hexafluoroisopropoxy groups.
Denney DB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(13), 2159-2164 (1983)
O Sakatsume et al.
Nucleic acids research, 18(11), 3327-3331 (1990-06-11)
New phosphonylating and coupling agents for the synthesis of oligodeoxyribonucleotides via H-phosphonate approach have been developed. Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) phosphite, prepared by the reaction of lithium salt of 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propoxide with PCl3, reacts with deoxyribonucleosides in the presence of a catalytic amount of
Stereoselective propargylation mediated by a chiral metal cluster: reactions of [(propargylium)Co2 (CO)5{P(OR)3}][BF4] with carbon nucleophiles.
Caffyn AJM and Nicholas KM.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6438-6439 (1993)
Synthesis of antisense oligodeoxyribonucleotide analogues by use of deoxyribonucleoside 3'-bis(1,1, 1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphites as new key intermediates.
Hosaka H, et al.
Heteroatom Chem., 2(1), 197-204 (1991)
O Sakatsume et al.
Nucleic acids research, 17(10), 3689-3697 (1989-05-25)
The solid phase synthesis of oligoribonucleotides using the H-phosphonate approach and the 1-[(2-chloro-4-methyl)phenyl]-4-methoxypiperidin-4-yl (Ctmp) and dimethoxytrityl (DMTr) groups, respectively, for the protection of the 2'- and 5'-hydroxy functions is described. The use of a new reagent, tris-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) phosphite for the