Merck
274259
Sigma-Aldrich
Methyl P,P-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
95%
Synonim(y):
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Wybierz wielkość
5 G
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1020,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.11
Beilstein:
3594044
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
gęstość
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
phosphonate
ciąg SMILES
COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F6O5P/c1-16-5(14)2-19(15,17-3-6(8,9)10)18-4-7(11,12)13/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl P,P-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of trans-hydrindanes and (R)-(+)-umbelactone.[1][2]
  • To prepare a cis-olefinic ester derivative by Still–Gennari olefination of an aldehyde derivative using 18-crown ether and potassium bis(trimethylsilyl)amide (KHMDS).[3]
  • In the synthesis of (−)-(6S,2′S)-epi cryptocaryalactone.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sulfur-mediated intramolecular double Michael-type reaction: synthesis of trans-hydroindanes and mechanism
Ihara M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2527-2535 (1992)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2527-2527 (1992)
First stereoselective total synthesis of pectinolide H
Ramesh D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(10), 1258-1260 (2012)
Stereoselective total synthesis of (+)-(6R, 2′S)-cryptocaryalactone and (−)-(6S, 2′S)-epi cryptocaryalactone
Sabitha G, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10207-10213 (2008)
An expedient synthesis of (R)-(+)-umbelactone
Gibson CL and Handa S
Tetrahedron Asymmetry, 7(5), 1281-1284 (1996)