Przejdź do
790877
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
97%
Synonim(y):
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate, Sheppard Amidation Reagent, Tris(2,2,2-trifluoroethoxy)boron, Sheppard Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
952,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BF9O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n/D 1.298 (lit.)
density
1.430 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)COB(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H6BF9O3/c8-4(9,10)1-17-7(18-2-5(11,12)13)19-3-6(14,15)16/h1-3H2
InChI key
DIEXQJFSUBBIRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent can promote the direct formation of amides from carboxylic acids and amines under thermal and microwave conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
752924287571766518
description
97%
description
95%
description
98%
description
-
assay
97%
assay
95%
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n/D 1.298 (lit.)
refractive index
n20/D 1.306
refractive index
n20/D 1.300 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
1.430 g/mL at 25 °C
density
1.611 g/mL at 25 °C
density
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
fluoro
functional group
fluoro, triflate
functional group
fluoro, ether
functional group
fluoro
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
43.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)