Merck
405760
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(O=)C8H13CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCCCCCC1=O
InChI
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10(9)12/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
OJCDCHCBNASPBS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-okso-1-cyklooktanokarboksylan etylu (2-karbetoksycyklooktanon) jest estrem β-keto. Ulega addycji Michaela z 3-buten-2-onem (keton metylowo-winylowy, MVK) w obecności bis(1,2-benzenodiolato)fenylokrzemianu potasu, dając odpowiedni 1,4-addukt.[1] Może być syntetyzowany z cykloheptanonu.[2] Określono jego temperaturę wrzenia, gęstość i współczynnik załamania światła.[3]
Zastosowanie
2-okso-1-cyklooktanokarboksylan etylu (2-karbetoksycyklooktanon) może być stosowany w syntezie 2-karbetoksy-2-cyklooktenonu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pentacoordinate Organosilicate-Catalyzed Michael Addition of ?-Keto Esters to 3-Buten-2-one.
Tateiwa J-U and Hosomi A.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(8), 1445-1448 (2001)
Activated cyclooctenones are effective dienophiles.
Liu HJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 75(6), 899-912 (1997)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 336-336 (2015)