Merck
404675
Sigma-Aldrich
Isophorone oxide
99%
Synonim(y):
2,3-epoksy-3,5,5-trimetylo-1-cykloheksanon, 2,3-epoksy-3,5,5-trimetylocykloheksanon, 3,5,5-trimetylo-2,3-epoksycykloheksanon, 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, Epoksyizoforon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
75-76 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CC(=O)C2OC2(C)C1
InChI
1S/C9H14O2/c1-8(2)4-6(10)7-9(3,5-8)11-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
ROTNQFPVXVZSRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and