Kluczowe dokumenty
40280
Nitric acid
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920), ≥69%
Synonim(y):
Nital
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥69%
Certyfikat analizy
specification on request
kolor
colorless
tw
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.400 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?