Merck
402699
Sigma-Aldrich
Tetraethyllead
≥99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
gęstość
1.653 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Pb](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Pb/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
Klucz InChI
MRMOZBOQVYRSEM-UHFFFAOYSA-N
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W F Stewart et al.
Neurology, 66(10), 1476-1484 (2006-05-24)
To determine whether cumulative lead dose in former organolead workers was associated with MRI measures of white matter lesions (WML) and global and structure-specific brain volumes. MRIs, tibia lead, and other measures were obtained from 532 former organolead workers with
Brandon K Wills et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 6(1), 31-34 (2010-03-23)
Organic lead compounds are potent neurotoxins which can result in death even from small exposures. Traditionally, these compounds are found in fuel stabilizers, anti-knock agents, and leaded gasoline. Cases of acute organic lead intoxication have not been reported for several
G R De Maré et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(3-4), 1094-1100 (2006-11-10)
The geometrical parameters and quantum mechanical force fields (QMFF's) of 3,3-dimethyl-1-(trimethylplumbyl)cyclopropene (I), 3,3-dimethyl-1-(t-butyl)cyclopropene (II), 3,3-dimethyl-1-(trimethylsilyl)cyclopropene (III), 3,3-dimethyl-1-(trimethylgermyl)cyclopropene (IV), and 3,3-dimethyl-1-(trimethylstannyl)cyclopropene (V) were calculated at the pseudopotential (HF/SDDAll) level. Analysis of the optimised geometrical parameters was performed. The set of scale
Henry G Abadin et al.
Metal ions in life sciences, 7, 153-164 (2010-09-30)
Alkyllead compounds are man-made compounds in which a carbon atom of one or more organic molecules is bound to a lead atom. Tetraethyllead and tetramethyllead are the most common alkyllead compounds that were used primarily as gasoline additives for many
Marcantonio Bragadin et al.
Journal of inorganic biochemistry, 101(5), 876-878 (2007-03-21)
The interactions of the tributyl, triethyl and trimethyllead compounds with energized mitochondria have been investigated in this paper. It has been shown that the (alkyl)(3)Pb-Cl compounds induce swelling in mitochondria suspended in a sucrose medium. The phenomenon is more marked