Przejdź do
C8518
Cesium hydroxide hydrate
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
Synonim(y):
Cesium hydroxide monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCsO · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.91 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
244-344-1
MDL number:
Assay:
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
Form:
powder, crystals or chunks
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
form
powder, crystals or chunks
impurities
≤5% Cs2CO3
mp
272 °C (lit.)
density
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI key
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Cesium hydroxide hydrate (CsOH.H2O) can be used in the preparation of lithium substituted cesium and cesium aluminosilicate based geopolymer as potential refractory materials. It can also be used in the synthesis of cesium structures of 1,8-naphthalimides substituted carboxylic ligands.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
232068230030203025
description
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
description
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
≥99.999% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
form
liquid
form
powder and chunks
form
crystalline
assay
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
assay
99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤5% Cs2CO3
impurities
≤15000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
272 °C (lit.)
mp
-
mp
1019 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
density
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.72 g/mL at 25 °C
density
4.243 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?