400904
Lithium molybdate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dilithium dioxido(dioxo)molybdenum, Lithium Molybdate(VI), Lithium Molybdenum Oxide, Lithium metamolybdate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Klucz InChI
NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.