Merck
400874
Sigma-Aldrich
Iron(II) titanate
−100 mesh, 99.9%
Wybierz wielkość
25 G
610,00 zł
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FeTiO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
powder
wielkość cząstki
−100 mesh
ciąg SMILES
[Fe++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
WIBXORLWTCPWFI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tytanian żelaza(II) jest mieszanym tlenkiem metalu znanym ze swoich unikalnych właściwości magnetycznych i elektrycznych, na które wpływa jego ortorombowa lub jednoskośna struktura krystaliczna. Jest szeroko stosowany w fotokatalizie ze względu na jego doskonałą aktywność fotokatalityczną. Ponadto tytanian żelaza(II) jest wykorzystywany w bateriach litowo-jonowych jako materiał elektrodowy, zwiększając wydajność i żywotność baterii.
Zastosowanie
Tytanian żelaza(II) jest wykorzystywany jako fotokatalizator w procesach konwersji energii słonecznej, w szczególności do rozszczepiania wody i produkcji wodoru. Jego zdolność do pochłaniania światła widzialnego sprawia, że nadaje się do zwiększania wydajności fotokatalitycznej. FeTiO3jest badany jako materiał na elektrody w bateriach i superkondensatorach. Jego unikalne właściwości przyczyniają się do lepszego magazynowania ładunku i przewodnictwa, zwiększając wydajność urządzeń magazynujących energię.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)