Przejdź do
14023
Titanium(IV) oxysulfate
≥29% (Ti (as TiO2)), solid, technical
Synonim(y):
Titanyl sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5360,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39 060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TiOSO4 · aq
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.93 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titanium(IV) oxysulfate, ≥29% Ti (as TiO2) basis, technical
Quality Level
grade
technical
form
solid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
concentration
≥29% (Ti (as TiO2))
impurities
sulfonic acid, ≤17% free acid (as H2SO4)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES string
O.O=[Ti++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.Ti/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
InChI key
SWNAGNPMPHSIJF-UHFFFAOYSA-L
Application
Titanium(IV) oxysulfate has been used as a precursor to synthesize a wide range of titanium dioxide (TiO2) photocatalysts.
It can also be used in the synthesis of freeze dried titania foams, and WO3-loaded TiO2 photocatalyst applicable for the oxidation of trans-ferulic acid to vanillin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333980749249461822
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
concentration
≥29% (Ti (as TiO2))
concentration
-
concentration
-
concentration
-
impurities
sulfonic acid, ≤17% free acid (as H2SO4)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karoly Kozma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(29), 11086-11093 (2019-07-02)
TiO2 is manufactured for white pigments, solar cells, self-cleaning surfaces and devices, and other photocatalytic applications. The industrial synthesis of TiO2 entails: (1) the dissolution of ilmenite ore (FeTiO3) in aqueous sulfuric acid which precipitates the Fe while retaining the
Highly photoactive 2D titanium dioxide nanostructures prepared from lyophilized aqueous colloids of peroxo-polytitanic acid
Subrt J, et al.
Materials Research Bulletin, 49, 405-412 (2014)
Photocatalytic green synthesis of piperonal in aqueous TiO2 suspension
Bellardita M, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 144, 607-613 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14023-50KG04061833416525
14023-1KG04061838733306
14023-100G04061838733290
14023-6X1KG04061834411147
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hello, what is the purity of this product. It says >= 29% Ti (as TiO2). The mass% of pure anhydrous TiOSO4 is 29.93%, and monohydrate is 26.90%. The specifications say there is < 17% free H2SO4. Is this accounted for in the reported purity?
    1 answer
    1. Yes, the mass percent of Titanium dioxide (TiO2) and Sulfuric acid (H2SO4) are accounted for and reported in the lot-specific Certificate of Analysis. A review of recent lots indicates an average TiO2 range of 32 – 34% and a H2SO4 range of 12 – 14%. This product is not tested for water content. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/14023#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?