Przejdź do
634409
Zinc titanate
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Zinc titanium oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnTiO4 · ZnTiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
234-850-0
MDL number:
Assay:
99% trace metals basis
Form:
nanopowder
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder
composition
ZnTiO₃
reaction suitability
core: titanium, core: zinc
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
particle size
<100 nm (BET)
greener alternative category
SMILES string
[Ti++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3O.Ti.Zn/q;2*-1;;+2
InChI key
DJSKLKQRHSKRDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product that can be integrated with titanium nanotubes to optimize energy applications, enhancing efficiency in energy storage and conversion systems. Click here for more information.
Legal Information
Product of Engi-Mat Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520209799289774510
description
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
description
powder
description
nanotubes, 25 nm average diameter, powder
description
nanowires, diam. × L ~100 nm × 10 μm
form
nanopowder
form
powder
form
nanotubes, powder
form
nanowires
assay
99% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
ZnTiO₃
composition
Al2TiO5
composition
-
composition
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
reaction suitability
core: titanium, core: zinc
reaction suitability
core: titanium, core: aluminum
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)