Kluczowe dokumenty
400165
Dichloro(1,10-phenanthroline)platinum(II)
≥95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl2N2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95.0%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Pt/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
VONLGUDYJIAGQI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reactant for:
Catalyst for the selective synthesis of monoorganotin trihalides
- Mixed-metal complexes incorporating platinum and lanthanide centers
- Synthesis of platinum complexes containing a chelating di-fluoro-substituted thiourea ligand
- Adduct formation between ternary Pt(III)-amino acid- aromatic diimine complexes and flavin mononucleotide
Catalyst for the selective synthesis of monoorganotin trihalides
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)