Merck
39978
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-cyclovaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
Beilstein:
8717513
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (HPLC)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1(CCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
Klucz InChI
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3