Merck
399086
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-chloro-2-phosphonoacetate
97%
Synonim(y):
Chloro(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)CH(Cl)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
93-95 °C/0.01 mmHg (lit.)
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16ClO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
PCDXCIMROXIFBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of purine nucleoside derivatives containing a halogen atom
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Scale-up production of bacterial topoisomerase inhibitors
  • Synthesis of galbonolide derivatives
  • Stereoselective Horner reaction for preparation of vinylogous peptides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)