Merck
399078
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-vinylphenyl carbonate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4OCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
98%
zawiera
25 ppm phenothiazine as inhibitor
bp
187 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)