Merck
399043
Sigma-Aldrich
3-Phenylthiophene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
90-93 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
Klucz InChI
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conducting polymer precursor.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)