Merck
398438
Sigma-Aldrich
Gold(I) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Au2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
ciąg SMILES
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
Klucz InChI
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)