Przejdź do
669288
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
97%
Synonim(y):
3-Hydroxy-1-phenyl-1-butyne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5667
density
1.005 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,1H3
InChI key
JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
226610764655675725
description
97%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.005 g/mL at 25 °C
density
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9063 g/mL at 25 °C
density
1.417 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.5667
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4350
refractive index
n20/D 1.481
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
nitrile
functional group
bromo, alkyl halide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)