Merck
398306
Sigma-Aldrich
Palladium(II) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
gęstość
6.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Pd]
InChI
1S/Pd.S
Klucz InChI
NRUVOKMCGYWODZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Palladium sulfide can be formed from allyl palladium dithiocarbamates and dithiolate complexes by metal organic chemical vapor deposition (MOCVD). Enthalpy of formation of the Pd-S system has been investigated by mixing calorimetry method.
Zastosowanie
PdS organosol can be prepared by reacting the metal acetate with hydrogen sulfide. These organo sols may be further utilized to form polymer metal sulfide composites. Palladium sulfide may be used to catalyze the hydrogenation of thiopene.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New organosols of nickel sulfides, palladium sulfides, manganese sulfide, and mixed metal sulfides and their use in preparation of semiconducting polymer-metal sulfide composites.
Yamamoto T, et al.
Colloid and Polymer Science, 269(10), 969-971 (1991)
Enthalpies of formation of the palladium sulphides
Zubkov A, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 30(5), 571-581 (1998)
Kinetic study of catalytic hydrogenation of thiophene on a palladium sulfide catalyst.
Ermakova A, et al.
Kinetics and Catalysis, 43(4), 528-536 (2002)
Allyl palladium dithiocarbamates and related dithiolate complexes as precursors to palladium sulfides
Birri A, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(12), 2448- 2455 (2007)