PHR2819
Dantrolene Sodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Dantrolene
sodium salt hydrate sodium salt hemi(heptahydrate), 1-[(5(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt hemi(heptahydrate)
Wybierz wielkość
763,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
763,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1163140
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
dantrolene
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 200 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[N+](=O)([O-])c4ccc(cc4)c5[o]c(cc5)\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
Klucz InChI
LTWQNYPDAUSXBC-CDJGKPBYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)