Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(N)N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
InChI key
WYDKPTZGVLTYPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic that increased sodium excretion by 17.2-fold and decrease potassium excretion by 71.0%. 8-Aminoguanine increases glucose excretion by 12.1-fold. Also, 8-Aminoguanine suppressed deoxycorticosterone/salt-induced hypertension.
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?