Merck
510432
Sigma-Aldrich
6-Heptenenitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
Klucz InChI
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Heptenenitryl, znany również jako 6-cyjano-1-heksen, jest alifatycznym nitrylem.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)