Merck
397296
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorozirconate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2ZrF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)