396265
Bis(2-carboxyethylgermanium(IV) sesquioxide)
99%
Synonim(y):
GE 132
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
ciąg SMILES
OC(=O)CC[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2