Kluczowe dokumenty
395242
(4S-trans)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(1-naphthyl)-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol
99%
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +280°, c = 1 in ethyl acetate
mp
200 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ketal
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@@H]([C@H](O1)C(O)(c2cccc3ccccc23)c4cccc5ccccc45)C(O)(c6cccc7ccccc67)c8cccc9ccccc89
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-27-11-19-31-15-3-7-23-35(31)39)40-28-12-20-32-16-4-8-24-36(32)40)44(51-45)47(49,41-29-13-21-33-17-5-9-25-37(33)41)42-30-14-22-34-18-6-10-26-38(34)42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m0/s1
Klucz InChI
WTZVNZRNIOJACO-CXNSMIOJSA-N
Zastosowanie
- For the highly enantioselective addition of primary alkyl Grignards to ketones.[1]
- As an organocatalyst for the activation of carbonyl functionality in vinylogous addition reaction of an aldehyde.[2]
- As a chiral dopant in the preparation of cholesteric liquid crystal (CLC) having an aggregation-induced-emission dye.[3]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
TADDOL chiral auxiliaries find diverse applications in asymmetric synthesis, catalysis, and polymerization.
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.
TADDOL wykazują wszechstronność w katalizowanych metalami reakcjach asymetrycznych oraz jako organokatalizatory kwasów Brønsteda w reakcjach hetero-Dielsa-Aldera.