Przejdź do
59490
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(2-naphthyl)dioxolane-4,5-dimethanol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetra(2-naphthyl)-L-threitol, (−)-DINOL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
883,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.80
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6168481
883,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −116±2°, c = 1% in ethyl acetate
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp
213-216 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl, ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4)C(O)(c6ccc7ccccc7c6)c8ccc9ccccc9c8
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-23-19-31-11-3-7-15-35(31)27-39)40-24-20-32-12-4-8-16-36(32)28-40)44(51-45)47(49,41-25-21-33-13-5-9-17-37(33)29-41)42-26-22-34-14-6-10-18-38(34)30-42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m1/s1
InChI key
QWADMRIAKWGVBF-NDOUMJCMSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
26500470942179698
description
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
97%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
description
98%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
97%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
functional group
ether, ketal, hydroxyl
functional group
ether, hydroxyl, ketal, phenyl
functional group
amine
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]20/D −116±2°, c = 1% in ethyl acetate
optical activity
[α]19/D −62.6°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
optical activity
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
mp
213-216 °C (lit.)
mp
193-195 °C (lit.)
mp
-
mp
88-90 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)