Merck
393576
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2ClF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
tw
50-55 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
gęstość
1.524 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2ClF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
Klucz InChI
GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, a halogenated pyridine derivative, is a fluorinated building block. It participates in the synthesis of 2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regioselective substitution in aromatic six-membered nitrogen heterocycles.
Comins DL and O'Connor S.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 44, 199-267 (1988)
Catalytic fluorination of 2-chloropyridine over metal oxide catalysts in gas phase in the presence of HF.
Cochon C, et al.
Applied Catalysis A: General, 413, 149-156 (2012)