Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł 412,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.83
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
240-972-5
MDL number:
412,50 zł
Cena katalogowa550,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
flakes, powder or crystals
reaction suitability
core: tin
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Cl)(Cl)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;
InChI key
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description - | description 99% |
| form flakes, powder or crystals | form solid | form solid |
| assay 98% | assay - | assay 99% |
| mp 204-206 °C (lit.) | mp 232-233 °C (lit.) | mp 31 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: tin | reaction suitability core: tin | reaction suitability reagent type: catalyst, core: tin |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?