Merck
393320
Sigma-Aldrich
2,4,6-Cycloheptatriene-1-carbonitrile
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
tw
51-53 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CC1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H
Klucz InChI
LADCKIXFXIKHQM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,6-Cycloheptatriene-1-carbonitrile (7-Cyanocycloheptatriene) is a 7-substituted cycloheptatriene. Its synthesis by reacting tropylium cation with cyanide anion has been described. 2,4,6-cycloheptatriene-1-carbonitrile affords toluene or toluonitrile during flash photolysis studies. Its diamagnetic susceptibility has been determined, which is useful for the derivation of its susceptibility exaltation. It reacts with acetyl acetone in the presence of Mn(OAc)3 to form products derived from the norcaradiene structure.
Zastosowanie
2,4,6-Cycloheptatriene-1-carbonitrile (7-cyanocycloheptatriene ) may be used in the synthesis of 7-carbomethoxycycloheptatriene. It may be used as model compound for EPR and intramolecular proton transfer studies of cycloheptatriene radicals and anions. It can also be used to generate dihydroazocines and hydrooxocins.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of cycloheptatriene derivatives with 1, 3-diketones in the presence of Mn(OAc)3.
Sudemen MB, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 35(1), 1-11 (2011)
Diamagnetic susceptibilities and susceptibility exaltations of some 7-substituted cycloheptatrienes.
Childs RF and Pikulik I
Canadian Journal of Chemistry, 55(2), 259-265 (1977)
The Flash Photolysis of 1, 3, 5-Cycloheptatriene and Some 7-Substituted Derivatives.
Thrush BA and Zwolenik JJ
Bull. Soc. Chim. Belg., 71(11-12), 642-650 (1962)
Magnetic Resonance in Chemistry, 28, 364-364 (1990)
Tetrahedron Letters, 28, 2513-2513 (1987)