Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-454-2
Beilstein/REAXYS Number:
385837
MDL number:
Assay:
≥97.0%
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0%
density
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
InChI key
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay ≥97.0% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.946 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.811 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.966 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.315 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group nitrile | functional group - | functional group aldehyde | functional group fluoro, triflate |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?