Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł 267,75 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.908 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.44 (lit.) | refractive index n20/D 1.372 (lit.) | refractive index n20/D 1.524 (lit.) | refractive index n20/D 1.434 (lit.) |
| bp 120 °C/15 mmHg (lit.) | bp 36-38 °C (lit.) | bp 296-300 °C (lit.) | bp 176-177 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?